Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Laboratorieske i rustfrit stål
Længde (metrisk):
150 mm
170 mm
200 mm
Dimensioner (L x B):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Lab ske
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Laboratorieske |
| Dimensioner (L x B) | 30 x 15 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 150 mm |