Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Laboratorieske i rustfrit stål
Artikelnummer. 10176360
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
170 mm
200 mm
Dimensioner (L x B):
20 x 10 mm
30 x 15 mm
30 x 26 mm
40 x 10 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Dimensioner (L x B) Pakningsstørrelse
10176360 150 mm 20 x 10 mm Hver
10673072 150 mm 30 x 15 mm Hver
10298790 200 mm 30 x 26 mm -
10454871 170 mm 40 x 10 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10176360 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 3385
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
På lager
Læg i indkøbskurv
Edge
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Laboratory Spoon tjener en bred vifte af funktioner i laboratoriet.
  • Lab ske
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Laboratorieske
Dimensioner (L x B) 20 x 10 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm