Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Sammenklappelig Laboratorievogn i rustfrit stål
Artikelnummer. 12691905
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
785 x 450 x 850 mm (med hjul og håndtag)
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H)
12691905 785 x 450 x 850 mm (med hjul og håndtag)
1 options
Artikelnummer. 12691905 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11417
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    12785.02 DKK
    10510.00 DKK / Pakke med 1
    Spare 2275.02 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 01-02-2027
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 785 x 450 x 850 mm (med hjul og håndtag)
Slutte Mat
Højde (metrisk) 850 mm
Længde (metrisk) 785 mm
Bæreevne (metrisk) 300 kg
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Bredde (metrisk) 450 mm