Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Laboratorieskål i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8003318
Diameter (metrisk):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
Artikelnummer. 10475431
Brand: Bochem™ 8591
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, bland eller indeslut kemikalier med Bochem ™18/10 Stainless Steel Laboratory Bowl. Dette er et nyttigt laboratorietilbehør.
  • Flad bund
  • Rustfrit stål
  • Kugleformet skål
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 2 L
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Type Laboratorieskål
Højde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) 220 mm