Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Laboratorieskål i rustfrit stål
Artikelnummer. 10767191
Skift visning
Diameter (metrisk):
220 mm
240 mm
260 mm
305 mm
320 mm
380 mm
400 mm
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk)
10767191 320 mm
10475431 220 mm
10692401 240 mm
10434281 260 mm
10373511 305 mm
10343611 380 mm
10515421 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Artikelnummer. 10767191 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8595
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Opbevar, bland eller indeslut kemikalier med Bochem ™18/10 Stainless Steel Laboratory Bowl. Dette er et nyttigt laboratorietilbehør.
  • Flad bund
  • Rustfrit stål
  • Kugleformet skål
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 8 L
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Type Laboratorieskål
Højde (metrisk) 145 mm
Diameter (metrisk) 320 mm