Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratoriestik
Artikelnummer. p-8005434
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10408632
Brand: Bochem™ 11115
Kun null tilbage
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Længde (metrisk) base 100 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Hjul
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.