Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratoriestik
Artikelnummer. 10408632
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10408632 100 mm -
10088521 200 mm -
10303712 130 mm -
10258640 240 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10408632 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11115
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 05-01-2027
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Dimensioner (L x B) 100 x 100 mm
Længde (metrisk) base 100 mm
Bredde (metrisk) 100 mm
Inkluderer Hjul
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.