Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratoriestik
Artikelnummer. 10258640
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk) Pakningsstørrelse
10258640 240 mm Hver
10408632 100 mm -
10088521 200 mm -
10303712 130 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10258640 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11140
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 19-11-2026
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Dimensioner (L x B) 240 x 240 mm
Længde (metrisk) base 240 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Inkluderer Hjul
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.