Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratoriestik
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Especificaciones
Especificaciones
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 200 mm |
| Længde (metrisk) base | 200 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Inkluderer | Hjul |
| Produkttype | Lab Jack |
| Mængde | 1 stk. |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido