Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratoriestik
Artikelnummer. 10289260
Skift visning
Længde (metrisk) base:
160 mm
200 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) base unitSize
10289260 160 mm -
10410441 200 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10289260 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11120
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 07-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 Stainless Steel Lab jack har forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer.
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Ergonomisk knop, afrundet og brugervenlig
  • Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
  • Alle modeller er fremstillet efter DIN 12897.
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning (Kg maks. dyn.) og maksimal statisk driftsbelastning (Kg max. stat .) normer er i henhold til DIN 12897
  • Mindre modeller (op til 240x240 mm; Typ 1) har et simpelt håndbetjent justeringshjul
  • Større modeller (fra 300x300 mm; Typ 2) anbefaler brugen af den medfølgende skralde, som forbindes med et specielt justeringshjul
Tekniske data
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Højde (metrisk) 60 til 275 mm
Længde (metrisk) base 160 mm
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.