Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål isoleret beholder
Artikelnummer. 15337923
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
15,5 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) unitSize
15337923 15,5 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15337923 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8087
Kun null tilbage
Tekniske data
Højde (metrisk) 230 mm
Diameter (metrisk) 300 mm
Til brug med (udstyr) Transport container
Inkluderer 3 Låseklemmer, låg og silikonepakning
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Type Isoleret beholder
Kapacitet (metrisk) 15,5 l