Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratorieskål med høj form
Artikelnummer. p-8003317
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
2 L
3 L
6 L
8 L
10 L
Diameter (metrisk):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Højde (metrisk):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Artikelnummer. 10103504
Brand: Bochem™ 8601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Høj form
  • Med fælg
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 L
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Type Laboratorieskål
Højde (metrisk) 80 mm
Diameter (metrisk) 150 mm