Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratorieskål med høj form
Beskrivelse
- Høj form
- Med fælg
- 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 3 l |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Laboratorie-skål |
| Højde (metrisk) | 125 mm |
| Diameter (metrisk) | 220 mm |