Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratorieskål med høj form
Kapacitet (metrisk):
1.5 L
2 L
3 L
6 L
8 L
10 L
Diameter (metrisk):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Højde (metrisk):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
Beskrivelse
- Høj form
- Med fælg
- 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 8 L |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Laboratorieskål |
| Højde (metrisk) | 165 mm |
| Diameter (metrisk) | 310 mm |