Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål laboratorieskål med høj form
Artikelnummer. 10103504
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1,5 l
2 l
3 l
6 l
8 l
10 l
Diameter (metrisk):
150 mm
180 mm
195 mm
220 mm
285 mm
310 mm
Højde (metrisk):
80 mm
95 mm
115 mm
125 mm
145 mm
165 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Diameter (metrisk) Højde (metrisk)
10103504 10 l 150 mm 80 mm
10532944 1,5 l 180 mm 95 mm
10493265 2 l 195 mm 115 mm
10707315 3 l 220 mm 125 mm
10789155 6 l 285 mm 145 mm
10185324 8 l 310 mm 165 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10103504 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8601
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
  • Høj form
  • Med fælg
  • 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 10 l
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Type Laboratorieskål
Højde (metrisk) 80 mm
Diameter (metrisk) 150 mm