Få mere at vide
Agencinox™ 18/10 højfordampningsskål i rustfrit stål
Beskrivelse
- Inddampningsskål i høj form
- Rustfri stålkonstruktion
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 5 l |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Type | Højfordampende skål |
| Højde (metrisk) | 160 mm |
| Diameter (metrisk) | 200 mm |