Få mere at vide
Agencinox™ 18/10 højfordampningsskål i rustfrit stål
Beskrivelse
- Inddampningsskål i høj form
- Rustfri stålkonstruktion
- Fås i en række størrelser
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 250 ml |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Til brug med (applikation) | Fordampningsapplikation |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Diameter (metrisk) | 85 mm |