Få mere at vide
Bochem™ 18/10 styrerulle i rustfrit stål
Artikelnummer. 10374081
Skift visning
Bæreevne (metrisk):
70 kg
Artikelnummer. Bæreevne (metrisk)
10374081 70 kg
1 options
Artikelnummer. 10374081 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 100
Forventet forsendelse: 01-03-2027
Tekniske data
Diameter (metrisk) 100 mm
Højde (metrisk) 121 mm
Bæreevne (metrisk) 70 kg
Materiale 18/10 rustfrit stål
Bredde (engelsk) 3/4 tommer
Bredde (metrisk) 26.9 mm