Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Fladbundsskål i rustfrit stål
Artikelnummer. 10078410
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
125 ml
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10078410 125 ml
1 options
Artikelnummer. 10078410 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 8670
Forventet forsendelse: 29-01-2027
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 125 ml
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Type Bowl
Højde (metrisk) 40 mm
Diameter (metrisk) 80 mm