Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål inddampningsskål med kant
Artikelnummer. p-8003315
Højde (metrisk):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Længde (metrisk):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Artikelnummer. 10346104
Brand: Bochem™ 8399
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fordamp materialer i laboratoriet med Bochem™ 18/10 rustfrit stål inddampningsskål med kant.
  • 18/10 rustfrit stål
  • Betydelig fælgstørrelse
  • Rektangulær form
Tekniske data
Bund form Flad
Materiale Rustfrit stål
Form Rektangulær
Type Inddampningsskål
Længde (metrisk) 500 mm
Højde (metrisk) 100 mm