Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål inddampningsskål med kant
Beskrivelse
- 18/10 rustfrit stål
- Betydelig fælgstørrelse
- Rektangulær form
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rektangulær |
| Type | Fordampende skål |
| Længde (metrisk) | 445 mm |
| Højde (metrisk) | 95 mm |