Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål inddampningsskål med kant
Højde (metrisk):
45 mm
60 mm
95 mm
100 mm
Længde (metrisk):
310 mm
340 mm
375 mm
445 mm
500 mm
Beskrivelse
- 18/10 rustfrit stål
- Betydelig fælgstørrelse
- Rektangulær form
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Type | Inddampningsskål |
| Længde (metrisk) | 310 mm |
| Højde (metrisk) | 45 mm |