Få mere at vide
Agencinox™ 18/10 rustfrit stål inddampningsskål
Kapacitet (metrisk):
50 ml
100 ml
Beskrivelse
- Lav form fordampningsskål
- Rustfri stålkonstruktion
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 50 ml |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Til brug med (applikation) | Fordampningsapplikation |
| Højde (metrisk) | 20 mm |
| Diameter (metrisk) | 60 mm |