Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål dobbelt spatler, lige
Artikelnummer. 10604681
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10604681
Brand: Bochem™ 3105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbelt spatler tjener mange anvendelser i laboratoriet.
  • Dobbeltendet.
  • Rund ende og flad ende.
  • 18/10 rustfri stålkonstruktion.
Tekniske data
Produkttype Dobbelt endet spatel
Længde (metrisk) klinge 75 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 300 mm