Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål dobbelt spatler, lige
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dobbeltendet.
- Rund ende og flad ende.
- 18/10 rustfri stålkonstruktion.
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Dobbelt endet spatel |
| Længde (metrisk) klinge | 50 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 185 mm |