Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål dobbelt spatler, lige
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dobbelt spatel
- Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Form | Lige |
| Belægning | PTFE |
| Produkttype | Dobbelt endet spatel |
| Længde (metrisk) klinge | 45 mm |
| Bredde (metrisk) | 9 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 9 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 150 mm |