Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfri stål dobbelt spatler, lige
Artikelnummer. 10018420
Længde (metrisk):
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10018420
Brand: Bochem™ 3100
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbelt spatler tjener mange anvendelser i laboratoriet.
  • Dobbelt spatel
  • Fremstillet af 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Form Lige
Belægning PTFE
Produkttype Dobbelt endet spatel
Længde (metrisk) klinge 40 mm
Bredde (metrisk) 9 mm
Bredde (metrisk) klinge 9 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 130 mm