Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbelt spatel, rund bøjet
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
210 mm
250 mm
Længde (metrisk) klinge:
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Bredde (metrisk):
7 mm
12 mm
Beskrivelse
- Rustfri
- Afrundet kant
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Skeende, rundende |
| Produkttype | Dobbelt endet spatel |
| Længde (metrisk) klinge | 15 mm |
| Bredde (metrisk) | 7 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 7 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2.5mm |
| Dimensioner (L x B) | 150 x 7 mm |
| Vis mere |