Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbelt spatel, rund bøjet
Artikelnummer. 10234131
Længde (metrisk):
150 mm
200 mm
210 mm
250 mm
Længde (metrisk) klinge:
15 mm
17 mm
20 mm
25 mm
Bredde (metrisk):
7 mm
12 mm
Artikelnummer. 10234131
Brand: Bochem™ 3187
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbelt spatel, rund bøjet til dine laboratoriebehov.
  • Rustfri
  • Afrundet kant
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Skeende, bøjet ende
Produkttype Dobbelt endet spatel
Længde (metrisk) klinge 25 mm
Bredde (metrisk) 12 mm
Bredde (metrisk) klinge 12 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 4mm
Dimensioner (L x B) 210 x 12 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 210 mm