Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbelt spatel
Artikelnummer. p-8015427
Længde (metrisk):
350 mm
400 mm
500 mm
Længde (metrisk) klinge:
85 mm
100 mm
Artikelnummer. 10116460
Brand: Bochem™ 3108
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug Bochem™ 8/10 rustfrit stål dobbelt spatel til mange formål i dit laboratorium..
  • Rustfrit stål
  • Valgfri belægning tilgængelig
  • Dobbelt spatel
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Lige
Produkttype Dobbelt endet spatel
Til brug med (applikation) Multifunktionsspatel til en bred vifte af anvendelser
Længde (metrisk) klinge 100 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Bredde (metrisk) klinge 20 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 6mm
Dimensioner (L x B) 500 x 20 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 500 mm