Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbelt spatel
Længde (metrisk):
350 mm
400 mm
500 mm
Længde (metrisk) klinge:
85 mm
100 mm
Beskrivelse
- Rustfrit stål
- Valgfri belægning tilgængelig
- Dobbelt spatel
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Lige |
| Produkttype | Dobbelt endet spatel |
| Til brug med (applikation) | Multifunktionsspatel til en bred vifte af anvendelser |
| Længde (metrisk) klinge | 100 mm |
| Bredde (metrisk) | 16 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 16 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 6mm |
| Vis mere |