Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbeltsidede kemikalieskeer
Længde (metrisk):
120 mm
250 mm
Beskrivelse
- Kemisk ske
- Dobbeltsidet
- 18/10 rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Kemisk Scoop |
| Håndtag Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 120 mm |