Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbeltendede mikrospatler
Artikelnummer. p-8003312
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Længde (metrisk) klinge:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Bredde (metrisk) klinge:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10441191
Brand: Bochem™ 3010
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbeltendede mikrospatler er multifunktionelle.
  • Dobbelt ende
  • Rustfrit stål
  • Autoklaverbar
  • Lige
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Lige
Produkttype Dobbeltendet mikrospatel
Til brug med (applikation) Multifunktionsspatel til en bred vifte af anvendelser
Længde (metrisk) klinge 30 mm
Bredde (metrisk) 2 mm
Bredde (metrisk) klinge 2 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 1mm
Dimensioner (L x B) 100 x 2 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 100 mm