Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbeltendede mikrospatler
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Længde (metrisk) klinge:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Bredde (metrisk) klinge:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Dobbelt ende
- Rustfrit stål
- Autoklaverbar
- Lige
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Form | Lige |
| Produkttype | Dobbeltendet mikrospatel |
| Til brug med (applikation) | Multifunktionsspatel til en bred vifte af anvendelser |
| Længde (metrisk) klinge | 35 mm |
| Bredde (metrisk) | 3 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 3 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 1.5mm |
| Vis mere |