Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbeltendede mikrospatler
Artikelnummer. 10431571
Længde (metrisk):
100 mm
130 mm
150 mm
185 mm
210 mm
Længde (metrisk) klinge:
30 mm
35 mm
40 mm
50 mm
55 mm
Bredde (metrisk) klinge:
2 mm
3 mm
4 mm
5 mm
6 mm
9 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10431571
Brand: Bochem™ 3018
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål dobbeltendede mikrospatler er multifunktionelle.
  • Dobbelt ende
  • Rustfrit stål
  • Autoklaverbar
  • Lige
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Form Lige
Produkttype Dobbeltendet mikrospatel
Til brug med (applikation) Multifunktionsspatel til en bred vifte af anvendelser
Længde (metrisk) klinge 40 mm
Bredde (metrisk) 4 mm
Bredde (metrisk) klinge 4 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 2mm
Dimensioner (L x B) 150 x 4 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm