Få mere at vide
Bochem™ 18/10 dissekteringsnål i rustfrit stål
Artikelnummer. 11875101
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Type 1 øjenholder KOLLE 12000
Type 2 nåleholder KOLLE 12000
Type 3 Lancet Holder KOLLE 12000
Diameter (metrisk) indvendig:
1 mm
1,5 mm
2,5 mm
4 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Diameter (metrisk) indvendig unitSize
11875101 Type 2 nåleholder KOLLE 12000 1 mm Pakke med 10
11845101 Type 1 øjenholder KOLLE 12000 1,5 mm Pakke med 10
11835091 Type 3 Lancet Holder KOLLE 12000 - Pakke med 10
11855101 Type 1 øjenholder KOLLE 12000 2,5 mm -
11865101 Type 1 øjenholder KOLLE 12000 4 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11875101 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 12004
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug med Bochem nåleholder Kolle 12000. Bochem™ 18/10 rustfrit stål dissektionsnål er fremstillet af rustfrit stål.
  • Type 1: øje
  • Type 2: nål
  • Type 3: lancet
  • Til brug med Bochem nåleholder Kolle 12000
  • Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Diameter (metrisk) indvendig 1 mm
Længde (metrisk) 100 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Produkttype Inokuleringsnål
Til brug med (udstyr) Type 2 nåleholder KOLLE 12000
Mængde 10/pk.