Få mere at vide
Bochem™ 18/10 dissekteringsnål i rustfrit stål
Beskrivelse
- Type 1: øje
- Type 2: nål
- Type 3: lancet
- Til brug med Bochem nåleholder Kolle 12000
- Fremstillet af rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Diameter (metrisk) indvendig | 2,5 mm |
| Længde (metrisk) | 100 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Produkttype | Øje |
| Til brug med (udstyr) | Type 1 øjenholder KOLLE 12000 |
| Mængde | 10/pk. |