Få mere at vide
Bochem™ 18/10 dækglaspincet i rustfrit stål
Tip stil:
Bent
Lige
Beskrivelse
- Coverglas pincet
- Rustfrit stål
- Spidser 6 mm brede
Tekniske data
Tekniske data
| Tip stil | Lige |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 105 mm |
| Produkttype | Pincet |
| Mængde (antal pr. sag) | 10/pakke |
| Til brug med (applikation) | Godt greb risikofri membraner, autoklavering eller flamme, tænger |
| Type | Dækglas tang |