Få mere at vide
Bochem™ 18/10 dækglaspincet i rustfrit stål
Artikelnummer. 10323411
Tip stil:
Bent
Lige
Artikelnummer. 10323411
Brand: Bochem™ 1722
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af 18/10 rustfrit stål. Bochem™ 18/10 dækglaspincet i rustfrit stål har 6 mm brede spidser.
  • Coverglas pincet
  • Rustfrit stål
  • Spidser 6 mm brede
Tekniske data
Tip stil Bent
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 105 mm
Produkttype Pincet
Mængde (antal pr. sag) Pakke m. 1 stk.
Til brug med (applikation) Godt greb risikofri membraner, autoklavering eller flamme, tænger
Type Dækglas tang