Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kontaktbund fordampningsskåle
Artikelnummer. p-8003309
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Artikelnummer. 10271111
Brand: Bochem™ 8563
Tekniske data
Bund form Flad
Kapacitet (metrisk) 1000 ml
Materiale Rustfrit stål
Form Rund
Type Inddampningsskål
Højde (metrisk) 75 mm
Diameter (metrisk) 140 mm