Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kontaktbund fordampningsskåle
Kapacitet (metrisk):
500 ml
1000 ml
Tekniske data
Tekniske data
| Bund form | Flad |
| Kapacitet (metrisk) | 1000 ml |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Form | Rund |
| Type | Inddampningsskål |
| Højde (metrisk) | 75 mm |
| Diameter (metrisk) | 140 mm |