Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kemisk ske med spatelender
Dimensioner (L x B):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Spatel håndtag
- Autoklaverbar
- Rustfrit stål
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Produkttype | Kemisk Scoop |
| Til brug med (applikation) | Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser |
| Længde (metrisk) klinge | 50 mm |
| Bredde (metrisk) | 37 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 2mm |
| Dimensioner (L x B) | 300 x 37 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Vis mere |