Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kemisk ske med spatelender
Artikelnummer. 10252091
Dimensioner (L x B):
120 x 20 mm
300 x 37 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10252091
Brand: Bochem™ 3420
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af rustfrit stål. Bochem™ 18/10 rustfrit stål kemisk ske med spatelender er multifunktionel.
  • Spatel håndtag
  • Autoklaverbar
  • Rustfrit stål
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Produkttype Kemisk Scoop
Til brug med (applikation) Multifunktionsske til en bred vifte af anvendelser
Længde (metrisk) klinge 30 mm
Bredde (metrisk) 20 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 1mm
Dimensioner (L x B) 120 x 20 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Håndtag Type Flad
Længde (metrisk) 120 mm