Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kemisk ske
Artikelnummer. 11865071
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Længde (metrisk) klinge:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
2 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11865071
Brand: Bochem™ 346110
Rustfri stålske til at øse kemikalier.
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Dobbelt ske
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Kemisk Scoop
Længde (metrisk) klinge 32 mm
Bredde (metrisk) 22 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm