Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kemisk ske
Artikelnummer. 11855071
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Længde (metrisk) klinge:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
2 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Artikelnummer. 11855071
Brand: Bochem™ 3463
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfri stålske til at øse kemikalier.
  • Kemisk ske
  • Med spatelhåndtag
Tekniske data
Mængde 10 Pk.
Produkttype Kemisk Scoop
Længde (metrisk) klinge 40 mm
Bredde (metrisk) 29 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 5 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 210 mm