Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kemisk ske
Beskrivelse
- Fremstillet af rustfrit stål
- Dobbelt ske
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Kemisk Scoop |
| Længde (metrisk) klinge | 32 mm |
| Bredde (metrisk) | 22 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 150 mm |