Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kemisk ske
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Længde (metrisk) klinge:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
2 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
Beskrivelse
- Kemisk ske
- Med spatelhåndtag
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Kemisk Scoop |
| Længde (metrisk) klinge | 48 mm |
| Bredde (metrisk) | 35 mm |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 5 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 250 mm |