Få mere at vide
Bochem™ 18/10 rustfrit stål kemisk ske
Artikelnummer. 10262091
Skift visning
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
210 mm
250 mm
300 mm
Længde (metrisk) klinge:
32 mm
40 mm
45 mm
48 mm
Diameter (metrisk) Udvendig:
1 mm
2 mm
5 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 10
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Længde (metrisk) klinge Diameter (metrisk) Udvendig unitSize
10262091 150 mm 32 mm 1 mm -
10538881 150 mm 32 mm 5 mm -
11865071 150 mm 32 mm 5 mm Pakke med 10
10485031 180 mm 32 mm 1 mm Hver
10343981 210 mm 32 mm 1 mm Hver
10373741 180 mm 40 mm 5 mm -
11855071 210 mm 40 mm 5 mm Pakke med 10
10169960 250 mm 45 mm 2 mm -
10300681 250 mm 48 mm 5 mm -
10613341 300 mm 48 mm 5 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Artikelnummer. 10262091 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 3421
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Rustfri stålske til at øse kemikalier.
  • Kemisk ske
  • Med spatelhåndtag
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Kemisk Scoop
Længde (metrisk) klinge 32 mm
Bredde (metrisk) 22 mm
Diameter (metrisk) Udvendig 1 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm