Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Chattaway dobbelt spatler i rustfrit stål
Artikelnummer. p-8003307
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
235 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
50 mm
70 mm
Artikelnummer. 10365811
Brand: Bochem™ 3142
Kun null tilbage
Tekniske data
Mængde 1 stk.
Produkttype Chattaway dobbeltspatel
Længde (metrisk) klinge 40 mm
Bredde (metrisk) 7 mm
Bredde (metrisk) klinge 7 mm
Bladmateriale Rustfrit stål (18/10)
Diameter (metrisk) Udvendig 3.5mm
Dimensioner (L x B) 150 x 7 mm
Materiale Rustfrit stål (18/10)
Længde (metrisk) 150 mm