Få mere at vide
Bochem™ 18/10 Chattaway dobbelt spatler i rustfrit stål
Længde (metrisk):
150 mm
180 mm
235 mm
Længde (metrisk) klinge:
40 mm
50 mm
70 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Mængde | 1 stk. |
| Produkttype | Chattaway dobbeltspatel |
| Længde (metrisk) klinge | 70 mm |
| Bredde (metrisk) | 10 mm |
| Bredde (metrisk) klinge | 10 mm |
| Bladmateriale | Rustfrit stål (18/10) |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 4mm |
| Dimensioner (L x B) | 235 x 10 mm |
| Materiale | Rustfrit stål (18/10) |
| Længde (metrisk) | 235 mm |